Läs mer
Quickfit™ Borosilikatglas Büchner vakuumfiltreringstrattar med glassintrad skiva
Beskrivning
- Tillverkad av borosilikatglas för högsta motståndskraft mot kemiska angrepp
- Med Quickfit slipad glaskon för att möjliggöra direkt filtrering in i Quickfit Büchner-kolvar
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | ISO 3585, DIN 12217, ASTM E-438 |
| Kapacitet (metrisk) | 125 mL |
| Material | Borsilikatglas |
| För användning med (applikation) | För filtreringslösningar som kan filtreras med filterpapper som inte är resistenta mot vissa syror och baser |
| Höjd (metrisk) | 48 mm |
| Inkluderar | Quickfit™ slipad glaskon |
| Produkttyp | Buchner vakuumfiltreringstratt |
| Standard konisk fog | 24/29 |
| Diameter (metrisk) skiva | 60 mm |
| Porositet | 2 |