Läs mer
Quickfit™ Borosilikatglas vakuumfilterflaska med skruvgänga och jorduttag
Överensstämmer med ISO 6556. Quickfit Ledad Ware™ Quickfit™ Borosilikatglasvakuumfilterkolv med skruvgänganslutning och jordsockets tunga väggar och baser är designade för vakuumfiltreringsarbete.
Brand: Quickfit FB1L/3SC
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
- Överensstämmer med ISO 6556
- Büchner-kolvar med precisionsslipade Quickfit™ uttag
- Sidoarmen har en PTFE-skruvgänga för säker fastsättning av vakuumslangar med 9 mm hål; Skruva loss kontakten från kolven och montera slangen, skruva tillbaka kontakten och slangen till kolven
- Tunga väggar och baser för vakuumfiltreringsarbete
Specifikationer
ISO 6556 | |
Borsilikatglas | |
PTFE skruvgänga kontakt |
1000 mL | |
227 mm | |
136 mm |
Product information
Filstorlek: 2.8 MB
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Quickfit™ Borosilikatglas vakuumfilterflaska med skruvgänga och jorduttag > Kapacitet: 1000mL; Uttag: 19/26
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering