Läs mer
Quickfit™ Adapter för expansionsuttag
Tillverkad av borosilikatglas. Förbinder stora slipade glasfogar med mindre. Med QuickFit™ adapter för expansionsuttag.
Brand: Quickfit XA31
478.75 SEK valid until 2025-10-26
Use promo code "24136" to get your promotional price.
Beskrivning
Anslut stora slipade glasfogar med mindre storlekar med QuickFit™ adapter för expansionsuttag
- Användbar för anslutning av slipade glasfogar av olika storlek
- Stort uttag i toppen och liten kon i basen
Specifikationer
14/23 | |
Borsilikatglas | |
24/29 |
Användbar för anslutning av slipade glasfogar av olika storlek | |
Expansionsadapter |