Läs mer
Quickfit™ Adapter för reduktionsuttag
Tillverkad av borosilikatglas. Pyrex Labware™ Quickfit™ Reduction Socket Adapter förbinder stora slipade glasfogar med mindre.
Brand:  Quickfit DA13
 Se fler versioner av denna produkt
Produktkod. 10520681
  • 473.07 SEK / Paket med 2
Focus on Agri-Science Testing
Använd kampanjkoden 24136 i kassan
Visa tillgängliga kampanjer
Bara null kvar
I lager
Lägg i varukorgen
Beskrivning
Beskrivning
Tillverkad av borosilikatglas. Pyrex Labware™ Quickfit™ Reduction Socket Adapter förbinder stora slipade glasfogar med mindre.
  • Användbar för anslutning av slipade glasfogar av olika storlek
  • Liten hylsa upptill, stor kon i botten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Specifikationer
Konstorlek: 24/29
Liten hylsa, stor kon
Reduktionsadapter
Olika storlek slipad Glasfog
Borsilikatglas
14/23
Produktförslag
Produktförslag
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Product Information
Certifikat
Kampanjer
Kampanjer
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Quickfit™ Adapter för reduktionsuttag > Konstorlek: 24/29; Sockelstorlek: 14/23