Läs mer
Quickfit™ Glasomrörarkörtel
Standard konisk fog:
19/26
24/29
29/32
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Varje
Beskrivning
- Håller ett vakuum ner till 0,1 torr (13,3 Pa)
- Består av parallellslipad glashylsa med kopp för att ta emot ett lämpligt smörjmedel
- Levereras komplett med skruvkorkar gummiringar och PTFE bricka
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | Quickfit™ kolvar och kärl |
| För användning med (applikation) | För att införa omrörarpaddlar i Quickfit™ kolvar och kärl |
| Inkluderar | Skruvlock, gummiringar och PTFE-brickor |
| Standard konisk fog | 19/26 |