Läs mer
Quickfit™ Vägningsflaskor med slipade glasproppar
Produktkod. 12451041
Change view
Kapacitet (metrisk):
8 mL
10 mL
20 mL
25 mL
40 mL
60 mL
100 mL
Form:
Lång
Sitta på huk
Förpackningsstorlek:
Varje
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Form Förpackningsstorlek
12451041 20 mL Sitta på huk Varje
12401041 8 mL Lång Varje
12628650 10 mL Sitta på huk Varje
12411041 20 mL Lång Varje
12421041 25 mL Lång Varje
12431041 40 mL Lång Varje
12441041 60 mL Lång Varje
12461041 100 mL Lång Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 12451041 Leverantör Pyrex Leverantörsnummer WB50/30
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    243.60 SEK
    203.52 SEK / Paket med 1
    Save 40.08 SEK
    16% Av
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av kemiskt inert Pyrex™ Borosilikatglas och uppfyller DIN 12605. Quickfit™ Vägningsflaskor med slipade glasproppar finns tillgängliga i en mängd olika kapaciteter med val av knäböjda eller höga flaskor.
  • Uppfyller DIN 12605
  • Kemiskt inert Pyrex™ Borosilikatglas
  • Lättviktskonstruktion med slipade glasproppar
  • Val av squat eller hög form flaskor
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 20 mL
Form Sitta på huk
Inkluderar Slipad glaspropp
Material Borsilikatglas
Förslutning ingår Ja
Höjd (metrisk) 30 mm
Stängningsmaterial slipat glas
Diameter (metrisk) 50 mm
Förslutningstyp Propp
Certifikat och efterlevnad DIN 12605