Läs mer
Quickfit™ Vägningsflaskor med slipade glasproppar
Beskrivning
Tillverkad av kemiskt inert Pyrex™ Borosilikatglas och uppfyller DIN 12605. Quickfit™ Vägningsflaskor med slipade glasproppar finns tillgängliga i en mängd olika kapaciteter med val av knäböjda eller höga flaskor.
- Uppfyller DIN 12605
- Kemiskt inert Pyrex™ Borosilikatglas
- Lättviktskonstruktion med slipade glasproppar
- Val av squat eller hög form flaskor
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 100 mL |
| Form | Lång |
| Inkluderar | Slipad glaspropp |
| Material | Borsilikatglas |
| Certifikat och efterlevnad | DIN 12605 |
| Förslutning ingår | Ja |
| Höjd (metrisk) | 80 mm |
| Stängningsmaterial | slipat glas |
| Diameter (metrisk) | 50 mm |
| Förslutningstyp | Propp |