Läs mer
Quickfit™ Vägningsflaskor med slipade glasproppar
Produktkod. p-8002675
Kapacitet (metrisk):
8 mL
10 mL
20 mL
25 mL
40 mL
60 mL
100 mL
Form:
Lång
Sitta på huk
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 12401041
Brand: Pyrex WB25/40
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av kemiskt inert Pyrex™ Borosilikatglas och uppfyller DIN 12605. Quickfit™ Vägningsflaskor med slipade glasproppar finns tillgängliga i en mängd olika kapaciteter med val av knäböjda eller höga flaskor.
  • Uppfyller DIN 12605
  • Kemiskt inert Pyrex™ Borosilikatglas
  • Lättviktskonstruktion med slipade glasproppar
  • Val av squat eller hög form flaskor
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 8 mL
Form Lång
Inkluderar Slipad glaspropp
Material Borsilikatglas
Certifikat och efterlevnad DIN 12605
Förslutning ingår Ja
Höjd (metrisk) 40 mm
Stängningsmaterial slipat glas
Diameter (metrisk) 25 mm
Förslutningstyp Propp