Läs mer
Quickfit™ Adapter för reduktionsuttag
Tillverkad av borosilikatglas. Pyrex Labware™ Quickfit™ Reduction Socket Adapter förbinder stora slipade glasfogar med mindre.
Brand: Quickfit DA14
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
Tillverkad av borosilikatglas. Pyrex Labware™ Quickfit™ Reduction Socket Adapter förbinder stora slipade glasfogar med mindre.
- Användbar för anslutning av slipade glasfogar av olika storlek
- Liten hylsa upptill, stor kon i botten
Specifikationer
Konstorlek: 29/32 | |
Liten hylsa, stor kon | |
Reduktionsadapter |
Olika storlek slipad Glasfog | |
Borsilikatglas | |
14/23 |
Product information
Filstorlek: 2.8 MB
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Quickfit™ Adapter för reduktionsuttag > Konstorlek: 29/32; Sockelstorlek: 14/23
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering