Läs mer
SVL™ Hyls/skruvförbandsadapter
Underlättar koppling mellan SVL™ och Quickfit™ glas.
3315.00 SEK - 9070.00 SEK
Specifikationer
För användning med (utrustning) | SVL™ and Quickfit™ Glassware |
---|---|
Material | Borosilicate Glass |
Produkttyp | Socket/screw thread ground joint adapter |
Produktkod | Brand | Standard konisk led nr. | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktkod | Brand | Standard konisk led nr. | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | ||||||
15547740
|
SVL
670-00 |
15 | ||||||||
15557740
|
SVL
670-03 |
22 | ||||||||
15567740
|
SVL
670-05 |
30 |
9070.00 SEK
Paket med 10 |
Beräknad leverans: 20-10-2025
Logga inför att se lagersaldo. |
Har du redan ett konto? Logga in för att se ditt pris och tillgänglighet. Är du ny här? Registrera dig hos oss idag! |
|||||
Beskrivning
- Har en SVL™ skruvgänga och Quickfit™ uttag av slipat glas
- Tråden accepterar SVL™ skruvlock och kopplingar. Sockel passar Quickfit™ kottar
- Tillverkad av temperatur- och kemikaliebeständigt borosilikatglas
Specifikationer
SVL™ and Quickfit™ Glassware | |
Borosilicate Glass | |
Socket/screw thread ground joint adapter |
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
SVL™ Hyls/skruvförbandsadapter