Läs mer
Quinapril hydrochloride, 98%, Thermo Scientific™
Angiotensin-converting enzyme inhibitor
603.13 SEK - 8702.04 SEK
Kemiska identifierare
| CAS | 82586-55-8 |
|---|---|
| Molekylformel | C25H31ClN2O5 |
| Molekylvikt (g/mol) | 474.982 |
| MDL-nummer | MFCD00889215 |
| InChI-nyckel | IBBLRJGOOANPTQ-JKVLGAQCSA-N |
| Synonym | quinapril hydrochloride, accupril, accuprin, acequin, quinazil, korec, quinapril hcl, lidaltrin, acuitel, ectren |
| PubChem CID | 54891 |
| ChEBI | CHEBI:8714 |
| IUPAC-namn | (3S)-2-[(2S)-2-[[(2S)-1-ethoxy-1-oxo-4-phenylbutan-2-yl]amino]propanoyl]-3,4-dihydro-1H-isoquinoline-3-carboxylic acid;hydrochloride |
| LEDER | CCOC(=O)C(CCC1=CC=CC=C1)NC(C)C(=O)N2CC3=CC=CC=C3CC2C(=O)O.Cl |
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|
15494399
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J61913.MC |
100mg |
603.13 SEK
100mg |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
|
15474399
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J61913.03 |
1g |
3405.15 SEK
1g |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
|
15484399
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J61913.06 |
5g |
8702.04 SEK
5g |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
Beskrivning
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Kemiska identifierare
| 82586-55-8 | |
| 474.982 | |
| IBBLRJGOOANPTQ-JKVLGAQCSA-N | |
| 54891 | |
| (3S)-2-[(2S)-2-[[(2S)-1-ethoxy-1-oxo-4-phenylbutan-2-yl]amino]propanoyl]-3,4-dihydro-1H-isoquinoline-3-carboxylic acid;hydrochloride |
| C25H31ClN2O5 | |
| MFCD00889215 | |
| quinapril hydrochloride, accupril, accuprin, acequin, quinazil, korec, quinapril hcl, lidaltrin, acuitel, ectren | |
| CHEBI:8714 | |
| CCOC(=O)C(CCC1=CC=CC=C1)NC(C)C(=O)N2CC3=CC=CC=C3CC2C(=O)O.Cl |
Specifikationer
| Quinapril hydrochloride | |
| C25H31ClN2O5 | |
| 14,8051 | |
| IBBLRJGOOANPTQ-JKVLGAQCSA-N | |
| (3S)-2-[(2S)-2-[[(2S)-1-ethoxy-1-oxo-4-phenylbutan-2-yl]amino]propanoyl]-3,4-dihydro-1H-isoquinoline-3-carboxylic acid;hydrochloride | |
| 54891 | |
| 474.99 |
| 82586-55-8 | |
| MFCD00889215 | |
| quinapril hydrochloride, accupril, accuprin, acequin, quinazil, korec, quinapril hcl, lidaltrin, acuitel, ectren | |
| CCOC(=O)C(CCC1=CC=CC=C1)NC(C)C(=O)N2CC3=CC=CC=C3CC2C(=O)O.Cl | |
| 474.982 | |
| CHEBI:8714 | |
| 98% |
Säkerhet och hantering
P201-P202-P281-P308+P313-P501c
H361
missing translation for 'rtecsNumber' : NW7176000
missing translation for 'tsca' : No
Rekommenderad förvaring : Ambient temperatures