Läs mer
Quinmerac-3,8-dicarboxylic Acid (>90%), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Quinmerac Metabolite BH 518-2 |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H6ClNO4/c12-7-2-1-5-3-6(10(14)15)4-13-9(5)8(7)11(16)17/h1-4H,(H,14,15)(H,16,17) |
| Formel vikt | 250.9985 |