Läs mer
Quinuclidin, 97+%
Beskrivning
Kinuklidin fungerar som en katalysator, en kemisk byggsten och används i organisk syntes. Det används för att framställa kinin och alkaloider. Den finner tillämpning som en ligand, vilket är användbart i studier av OsO 4 -katalyserad dihydroxylering av olefiner. Det spelar en viktig roll i bildandet av oniumsalter som används vid testning av PAC-antagonistaktivitet.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Kinuklidin fungerar som en katalysator, en kemisk byggsten och används i organisk syntes. Det används för att framställa kinin och alkaloider. Den finner tillämpning som en ligand, vilket är användbart i studier av OsO 4 -katalyserad dihydroxylering av olefiner. Det spelar en viktig roll i bildandet av oniumsalter som används vid testning av PAC-antagonistaktivitet.
Löslighet Löslig i
alkohol, dietyleter, vatten och organiska lösningsmedel.
Anmärkningar
Luftkänslig. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och välventilerad plats. Inkompatibel med syror, syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel och klorformater.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Quinuclidine |
| Smältpunkt | 157 °C till 160 °C |
| Kvantitet | 250 mg |
| UN-nummer | UN2811 |
| Beilstein | 103111 |
| Känslighet | Luftkänslig |
| Merck Index | 14,8081 |
| Löslighetsinformation | Löslig i alkohol, dietyleter, vatten och organiska lösningsmedel. |
| Formel vikt | 111.19 |
| Procent renhet | ≥97% |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.