Läs mer
(R)-10-monohydroxy-10,11-dihydrokarbamazepin, TRC
Produktkod. 30464374
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30464374 10 mg
1 options
Produktkod. 30464374 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM54650010MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material R-10-Monohydroxy-dihydro-carbamazepin
CAS 104746-03-4
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Molekylformel C15H14N2O2
Kvantitet 10 mg
Synonym 5H-Dibenz[b,f]azepine-5-carboxamide, 10,11-dihydro-10-hydroxy-, (10R)-, 5H-Dibenz[b,f]azepine-5-carboxamide, 10,11-dihydro-10-hydroxy-, (R)-, (10R)-10,11-Dihydro-10-hydroxy-5H-dibenz[b,f]azepine-5-carboxamide, (R)-(-)-10,11-Dihydro-10-hydroxy-5H-dibenz[b,f]azepine-5-carboxamide, (R)-(-)-10,11-Dihydro-10-hydroxy-5H-dibenzo[b,f]azepine-5-carboxamide, (R)-Licarbazepine, CGP 13698, (R)-10-Hydroxy-10,11-dihydrocarbamazepine
InChI formel InChI=1S/C15H14N2O2/c16-15(19)17-12-7-3-1-5-10(12)9-14(18)11-6-2-4-8-13(11)17/h1-8,14,18H,9H2,(H2,16,19)/t14-/m1/s1
LEDER NC(=O)N1c2ccccc2C[C@@H](O)c3ccccc13
IUPAC-namn (5R)-5-hydroxy-5,6-dihydrobenzo[b][1]benzazepine-11-karboxamid
Molekylvikt (g/mol) 254.28
Formel vikt 254.1055
Procent renhet >95%