Läs mer
(R,S)-2,2-dimetyl-1,3-dioxolane-4-metanol, TRC
Produktkod. 30012307
Change view
Kvantitet:
50 g
100 g
250 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30012307 50 g
30008707 250 g
30008810 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30012307 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD47264050G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 100-79-8
Molekylformel C6H12O3
Molekylvikt (g/mol) 132.16
Synonym (RS)-Solketal, (+/-)-1,2-O-Isopropylideneglycerol, (+/-)-Glycerol 1,2-Acetonide, 1,2-Isopropylideneglycerin, 1,2-Isopropylideneglycerol, 2,3-(Isopropylidenedioxy)propanol, 2,3-Isopropylideneglycerol, Acetone Glyceryl Acetal, Dioxolan, α,β-Isopropylidene Ether, Glycerolacetone, NSC 59720;
LEDER CC1(C)OCC(CO)O1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (R,S)-2,2-Dimethyl-1,3-dioxolane-4-methanol
Kvantitet 50 g
InChI formel InChI=1S/C6H12O3/c1-6(2)8-4-5(3-7)9-6/h5,7H,3-4H2,1-2H3
Formel vikt 132.0786