Läs mer
(R)-(+)-Shikonin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Shikonin |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H16O5/c1-8(2)3-4-10(17)9-7-13(20)14-11(18)5-6-12(19)15(14)16(9)21/h3,5-7,10,17-19H,4H2,1-2H3/t10-/m1/s1 |
| Formel vikt | 288.0998 |