missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Abnova™ RAB2 Recombinant Protein Product Code.: 16179961

Abnova™ RAB2 Recombinant Protein

Code produit. 16179961
25 μg, 25µg
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
10 μg
25 μg
missing translation for 'unitSize'
10µg
25µg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Product Code. 16179961

Brand: Abnova™ H00005862P01.25ug

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

ELISA, Western Blotting (Recombinant Protein), Antibody Production, Protein Array

Spécification

Accession Number AAH08929
For Use With (Application) Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
Formulation 50mM Tris HCl, 10mM reduced Glutathione, pH 8 in the Elution Buffer
Gene ID (Entrez) 5862
Molecular Weight (g/mol) 49.06
Name RAB2 (Human) Recombinant Protein (P01)
pH Range 8
Preparation Method In vitro wheat germ expression system
Purification Method Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
Quality Control Testing 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Quantity 25 μg
Source Wheat Germ (in vitro)
Immunogen MAYAYLFKYIIIGDTGVGKSCLLLQFTDKRFQPVHDLTIGVEFGARMITIDGKQIKLQIWDTAGQESFRSITRSYYRGAAGALLVYDITRRDTFNHLTTWLEDARQHSNSNMVIMLIGNKSDLESRREVKKEEGEAFAREHGLIFMETSAKTASNVEEAFINTAKEIYEKIQEGVFDINNEANGIKIGPQHAATNATHAGNQGGQQAGGGCC
Storage Requirements Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Gene Alias RAB2
Common Name RAB2A
Gene Symbol RAB2A
Cross Reactivity Human
Species Wheat Germ (in vitro)
Recombinant Recombinant
Protein Tag GST
Form Solution
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit
Abnova™ RAB2 Recombinant Protein >

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis