Läs mer
rac trans-10,11-Dihydro-10,11-dihydroxy Karbamazepin, TRC
Produktkod. 17992805
Change view
Kvantitet:
2.5 mg
25 mg
Förpackningsstorlek:
2.5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
17992805 2.5 mg 2.5mg
17910925 25 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17992805 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD4490402.5MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 58955-93-4
Molekylformel C15 H14 N2 O3
Molekylvikt (g/mol) 270.28
Synonym 5H-Dibenz[b,f]azepine-5-carboxamide, 10,11-dihydro-10,11-dihydroxy-, (10R,11R)-rel-, 5H-Dibenz[b,f]azepine-5-carboxamide, 10,11-dihydro-10,11-dihydroxy-, trans-, rel-(10R,11R)-10,11-Dihydro-10,11-dihydroxy-5H-dibenz[b,f]azepine-5-carboxamide, CGP 10000, Carbamazepine-10,11-dihydro-10,11-dihydroxy, Dihydrocarbamazepine-10,11-trans-diol, trans-10,11-Dihydro-10,11-dihydroxycarbamazepine, trans-10,11-Dihydroxy-10,11-dihydrocarbamazepine, trans-Carbamazepine-10,11-dihydro-10,11-dihydroxide
IUPAC-namn (5R,6R)-5,6-dihydroxy-5,6-dihydrobenzo[b][1]benzazepin-11-karboxamid
LEDER NC(=O)N1c2ccccc2[C@@H](O)[C@H](O)c3ccccc13
Specifikationer
Kemiskt namn eller material rac trans-10,11-Dihydro-10,11-dihydroxy Carbamazepine
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 2.5 mg
InChI formel InChI=1S/C15H14N2O3/c16-15(20)17-11-7-3-1-5-9(11)13(18)14(19)10-6-2-4-8-12(10)17/h1-8,13-14,18-19H,(H2,16,20)/t13-,14-/m1/s1
Formel vikt 270.1004
Procent renhet >95%