missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abnova™ RASSF1 Recombinant Protein
Click to view available options
Quantity:
10 μg
25 μg
Packungsgröße:
10µg
25µg
Beschreibung
ELISA, Western Blotting (Recombinant Protein), Antibody Production, Protein Array
Spezifikation
Spezifikation
Accession Number | NP_009113.3 |
For Use With (Application) | Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot |
Formulation | 50mM Tris HCl, 10mM reduced Glutathione, pH 8 in the Elution Buffer |
Gene ID (Entrez) | 11186 |
Molecular Weight (g/mol) | 55.33 |
Name | RASSF1 (Human) Recombinant Protein (P01) |
pH Range | 8 |
Preparation Method | In vitro wheat germ expression system |
Purification Method | Glutathione Sepharose 4 Fast Flow |
Quality Control Testing | 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. |
Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Abnova™ RASSF1 Recombinant Protein >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur