Beskrivning
Använd dessa glasmediaflaskor för en mängd olika allmänna laboratorieapplikationer. Fisherbrand™ Återanvändbara mediaflaskor av glas med lock har en bekväm bred öppning, förbättrade graderingar och en hällring av polypropen. Funktion klar (naturlig), dropp-f
- 20 000 ml
- Graderad blå polypropenlock
- Hällring
- 45 skruvgänga standard
- Överensstämmer med ISO R1115 och DIN 168
- Ej autoklaverbar med hårt skruvat lock
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet | 676,3 oz., 20 000 ml |
| Kapacitet (metrisk) | 20,000 mL |
| Färg | Klart |
| Diameter (engelska) Inre | 1,18 tum |
| Diameter (engelska) | 11,3 tum |
| Diameter (metrisk) Innerhals | 30 mm |
| För användning med (applikation) | Media- och reagenslagring, Förvaring och utmatning av vätskor, Kemisk lagring |
| Inkluderar | Skruvlock, gjutring |
| Material | Borosilikatglas (3.3) |
| Antal per förpackning | 10-pack |
| Visa mer |