Läs mer
DWK Life Sciences Reagensflaska, smal hals, soda-limeglas, klar, standard konisk slipad foghals
Produktkod. 15261809 Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
15261809 1000 mL Paket med 10
15241809 100 mL Paket med 10
11830700 250 mL Paket med 10
15251809 500 mL Paket med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 15261809 Leverantör DWK Life Sciences Leverantörsnummer 231655405
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2472.75 SEK
    2346.88 SEK / Paket med 10
    Save 125.87 SEK
    5% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Klassiska flaskor i glas med smal hals och glaspropp.
En maximal användningstemperatur på +°100 C rekommenderas. Motståndskraft mot termisk stöt 30 K. Hydrolytisk klass 3. Anmärkning om användning DURAN™ glasproppar med soda-lime glasflaskor: Om flaskan och proppen har en temperaturskillnad större än °30 C kan glaspropparna fastna!
  • Alla glaskomponenter
  • Tät stängning på grund av standard jordfog
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 1000 mL
För användning med (applikation) Förvaring av luftkänsliga reagenser och kemikalier; Förvaring av hygroskopiska vätskor, pulver och granulat
Inkluderar Med standard slipad glaspropp
Material Soda Lime Glas
Kvantitet 10/Pk.
Diameter (metrisk) 110 mm
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras