Learn More
DWK Life Sciences Reagensflaska, smal hals, soda-limeglas, klar, standard konisk slipad foghals
Code produit. p-7189339 Tous les produits DWK Life Sciences Produits
Click to view available options
Kapacitet (metrisk):
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Conditionnement:
Paket med 10
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 15261809
Marque: DWK Life Sciences 231655405
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Klassiska flaskor i glas med smal hals och glaspropp.
En maximal användningstemperatur på +°100 C rekommenderas. Motståndskraft mot termisk stöt 30 K. Hydrolytisk klass 3. Anmärkning om användning DURAN™ glasproppar med soda-lime glasflaskor: Om flaskan och proppen har en temperaturskillnad större än °30 C kan glaspropparna fastna!
  • Alla glaskomponenter
  • Tät stängning på grund av standard jordfog
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Kapacitet (metrisk) 1000 mL
För användning med (applikation) Förvaring av luftkänsliga reagenser och kemikalier; Förvaring av hygroskopiska vätskor, pulver och granulat
Inkluderar Med standard slipad glaspropp
Material Soda Lime Glas
Kvantitet 10/Pk.
Diameter (metrisk) 110 mm
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis