Läs mer
DWK Life Sciences Reagensflaska, bred hals, soda-limeglas, bärnsten, standard avsmalnande foghals
Produktkod. p-7189271 Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Kapacitet (metrisk):
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. 15221839
Brand: DWK Life Sciences 231883609
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Klassiska vidhalsade reagensflaskor med glaspropp i bärnstensfärgat sodalimeglas.
En maximal användningstemperatur på +°100 C rekommenderas. Motståndskraft mot termisk stöt 30 K. Hydrolytisk klass 3. Anmärkning om användning DURAN™ glasproppar med soda-lime glasflaskor: Om flaskan och proppen har en temperaturskillnad större än °30 C kan glaspropparna fastna!
  • UV-skydd på grund av yttre färgning
  • Enkel åtkomst till flaskans innehåll tack vare flaskhalsens breda diameter
  • Alla glaskomponenter
  • Tät stängning på grund av standard jordfog
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 250 mL
För användning med (applikation) Förvaring av ljuskänsliga reagenser, läkemedel och kemikalier; Transport och frakt av ljuskänsliga prover; Förvaring av luftkänsliga reagenser och kemikalier; Förvaring av hygroskopiska vätskor, pulver och granulat
Inkluderar Med standard slipad glaspropp
Material Soda Lime Glas
Kvantitet 10/Pk.
Diameter (metrisk) 71 mm
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras