Läs mer
DWK Life Sciences Reagensflaska, bred hals, soda-limeglas, klar, standard konisk slipad ledhals
Produktkod. 10434533 Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
50 mL
100 mL
500 mL
1000 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) unitSize
10434533 100 mL Paket med 10
11746958 1000 mL Paket med 10
15241829 50 mL Paket med 10
15261829 500 mL Paket med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10434533 Leverantör DWK Life Sciences Leverantörsnummer 231852404
Erbjudanden på tillförlitliga laboratorieglasvaror
Använd kampanjkoden 28509
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 11-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Klassiska glasflaskor i glas med bred hals, reagenssoda och lime.
En maximal användningstemperatur på +°100 C rekommenderas. Motståndskraft mot termisk stöt 30 K. Hydrolytisk klass 3. Anmärkning om användning DURAN™ glasproppar med soda-lime glasflaskor: Om flaskan och proppen har en temperaturskillnad större än °30 C kan glaspropparna fastna!
  • Enkel åtkomst till flaskans innehåll tack vare flaskhalsens breda diameter
  • Alla glaskomponenter
  • Tät stängning på grund av standard jordfog
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 100 mL
För användning med (applikation) Förvaring av luftkänsliga reagenser och kemikalier; Förvaring av hygroskopiska vätskor, pulver och granulat
Inkluderar Med standard slipad glaspropp
Material Soda Lime Glas
Kvantitet 10/Pk.
Diameter (metrisk) 52 mm
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras