Läs mer
DWK Life Sciences Reagensflaska, bred hals, soda-limeglas, klar, standard konisk slipad ledhals
Produktkod. p-7189328 Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Kapacitet (metrisk):
50 mL
100 mL
500 mL
1000 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. 11746958
Brand: DWK Life Sciences 231855401
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Klassiska glasflaskor i glas med bred hals, reagenssoda och lime.
En maximal användningstemperatur på +°100 C rekommenderas. Motståndskraft mot termisk stöt 30 K. Hydrolytisk klass 3. Anmärkning om användning DURAN™ glasproppar med soda-lime glasflaskor: Om flaskan och proppen har en temperaturskillnad större än °30 C kan glaspropparna fastna!
  • Enkel åtkomst till flaskans innehåll tack vare flaskhalsens breda diameter
  • Alla glaskomponenter
  • Tät stängning på grund av standard jordfog
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 1000 mL
För användning med (applikation) Förvaring av luftkänsliga reagenser och kemikalier; Förvaring av hygroskopiska vätskor, pulver och granulat
Inkluderar Med standard slipad glaspropp
Material Soda Lime Glas
Kvantitet 10/Pk.
Diameter (metrisk) 107 mm
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras