missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Bovine Complement C3 Protein Product Code.: 16059960

enQuireBio™ Recombinant Bovine Complement C3 Protein

Product Code. 16059960
10 μg, 10µg
Click to view available options
Quantity:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Unit Size:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 16059960

Brand: enQuireBio™ QP7640ec10ug

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products

This item is not returnable. View return policy

A DNA sequence encoding the Bos taurus (Bovine) Complement C3, was expressed in the hosts and tags indicated.

Especificaciones

Accession Number NP_001035559.2
Gene ID (Entrez) 280677
Name Complement C3 Protein
Quantity 10 μg
Regulatory Status Research Use Only
Endotoxin Concentration Not determined.
Gene Symbol C3
Protein Length Partial (see sequence information for more details).
Product Type Recombinant Protein
Cross Reactivity Bovine
Species E. coli
Protein Tag His-SUMO
Sequence SDLDDDIIPE EDIISRSQFP ESWLWTVIED LKQADKNGIS TKLMNVFLKD SITTWEILAV SLSDKKGICV ADPYEVTVMQ DFFIDLRLPY SVVRNEQVEI RAILYNYREA ENLKVRVELL YNPAFCSLAT AKKRHQQTIT IPARSSVAVP YVIVPLKIGL HEVEVKAAVY NHFISDGVKK TLKVVPEGVR VNKTVAVRTL NPEHLGQ
Buffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Purity or Quality Grade Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Mostrar más Mostrar menos
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto
enQuireBio™ Recombinant Bovine Complement C3 Protein >

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado