Learn More
enQuireBio™ Recombinant Dog Tight junction protein ZO-1 Protein Product Code.: 16055930
enQuireBio™ Recombinant Dog Tight junction protein ZO-1 Protein
Artikelnummer. 16055930
1 mg, 1mg
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
missing translation for 'unitSize'
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Product Code. 16055930
Brand: enQuireBio™ QP6798ec1mg
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
A DNA sequence encoding the Canis lupus familiaris (Dog) (Canis familiaris) Tight junction protein ZO-1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spezifikation
Accession Number NP_001003140.1
Gene ID (Entrez) 403752
Name Tight junction protein ZO-1 Protein
Quantity 1 mg
Regulatory Status Research Use Only
Endotoxin Concentration Not determined.
Gene Symbol TJP1
Protein Length Partial (see sequence information for more details).
Product Type Recombinant Protein
Cross Reactivity Dog
Species E. coli
Protein Tag His
Sequence VVATARGVFN NNGGVLSSIE TGVSIIIPQG AIPEGVEQEI YFKVCRDNSI LPPLDKEKGE TLLSPLVMCG PHGLKFLKPV ELRLPHCASM TPDGWSFALK SSDSSSGDPK TWQNKCLPGD PNYLVGANCV SVLIDHF
Buffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Purity or Quality Grade Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
enQuireBio™ Recombinant Dog Tight junction protein ZO-1 Protein >
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt