Learn More
enQuireBio™ Recombinant E. coli NAD(P) transhydrogenase subunit alpha Protein Product Code.: 16058571
enQuireBio™ Recombinant E. coli NAD(P) transhydrogenase subunit alpha Protein
Code produit. 16058571
10 μg, 10µg
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
missing translation for 'unitSize'
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Product Code. 16058571
Brand: enQuireBio™ QP9674ye10ug
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
A DNA sequence encoding the Escherichia coli (strain K12) NAD(P) transhydrogenase subunit alpha, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spécification
Accession Number NP_416120.1
Gene ID (Entrez) 946628
Name NAD(P) transhydrogenase subunit alpha Protein
Quantity 10 μg
Regulatory Status Research Use Only
Endotoxin Concentration Not determined.
Gene Symbol pntA
Protein Length Cytoplasmic Domain
Product Type Recombinant Protein
Cross Reactivity E. coli
Species Yeast
Protein Tag His
Sequence MRIGIPRERL TNETRVAATP KTVEQLLKLG FTVAVESGAG QLASFDDKAF VQAGAEIVEG NSVWQSEIIL KVNAPLDDEI ALLNPGTTLV SFIWPAQNPE LMQKLAERNV TVMAMDSVPR ISRAQSLDAL SSMANIAGYR AIVEAAHEFG RFFTGQITAA GKVPPAKVMV IGAGVAGLAA IGAANSLGAI VRAFDTRPEV KEQVQSMGAE FLELDFKEEA GSGDGYAKVM SDAFIKAEME LFAAQAKEVD IIVTTALIPG KPAPKLITRE MVDSMKAGSV IVDLAAQNGG NCEYTVPGEI FTTENGVKVI GYTDLPGRLP TQSSQLYGTN LVNLLKLLCK EKDGNITVDF DDVVIRGVTV IRAGEITWPA PPIQVSAQPQ AAQKAAPEVK TEEKCTCSPW R
Buffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Purity or Quality Grade Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
enQuireBio™ Recombinant E. coli NAD(P) transhydrogenase subunit alpha Protein >
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis