Learn More
enQuireBio™ Recombinant E. coli Ornithine carbamoyltransferase chain F Protein
A DNA sequence encoding the Escherichia coli (strain K12) Ornithine carbamoyltransferase chain F, was expressed in the hosts and tags indicated.
3070.00 SEK - 40175.00 SEK
Specifications
Accession Number NP_414807.1
Gene ID (Entrez) 944844
Name Ornithine carbamoyltransferase chain F Protein
Regulatory Status Research Use Only
Endotoxin Concentration Not determined.
View More Specs
Produkte 6
Produktcode Marke Quantity Preis Menge & VerfĂĽgbarkeit  
Produktcode Marke Quantity Preis Menge & VerfĂĽgbarkeit  
16016271
Unterlagen ansehen
enQuireBio™
QP8748-ec-10ug
10 ÎĽg This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
N/A
16056271
Unterlagen ansehen
enQuireBio™
QP8748-ec-50ug
50 ÎĽg This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
N/A
16006271
Unterlagen ansehen
enQuireBio™
QP8748-ec-100ug
100 ÎĽg
11590.00 SEK
100µg
16036271
Unterlagen ansehen
enQuireBio™
QP8748-ec-200ug
200 ÎĽg This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
N/A
16046271
Unterlagen ansehen
enQuireBio™
QP8748-ec-500ug
500 ÎĽg This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
N/A
16026271
Unterlagen ansehen
enQuireBio™
QP8748-ec-1mg
1 mg
40175.00 SEK
1mg
Beschreibung
Beschreibung
Spezifikation
Spezifikation
NP_414807.1
Ornithine carbamoyltransferase chain F Protein
Not determined.
Full Length
E. coli
His
Tris-based buffer, 50% glycerol
944844
Research Use Only
argF
Recombinant Protein
E. coli
SDLYKKHFLK LLDFTPAQFT SLLTLAAQLK ADKKNGKEVQ KLTGKNIALI FEKDSTRTRC SFEVAAFDQG ARVTYLGPSG SQIGHKESIK DTARVLGRMY DGIQYRGHGQ EVVETLAQYA GVPVWNGLTN EFHPTQLLAD LMTMQEHLPG KAFNEMTLVY AGDARNNMGN SMLEAAALTG LDLRLLAPKA CWPEESLVAE CSALAEKHGG KITLTEDVAA GVKGADFIYT DVWVSMGEAK EKWAERIALL RGYQVNAQMM ALTDNPNVKF LHCLPAFHDD QTTLGKQMAK EFDLHGGMEV TDEVFESAAS IVFDQAENRM HTIKAVMMAT LGE
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfĂĽllen.
Name des Produkts
enQuireBio™ Recombinant E. coli Ornithine carbamoyltransferase chain F Protein
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde ĂĽbermittelt