Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Heterogeneous nuclear ribonucleoprotein 1 Product Code.: 16064631
enQuireBio™ Recombinant Human Heterogeneous nuclear ribonucleoprotein 1
Product Code. 16064631
1 mg, 1mg
Click to view available options
Quantity:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Conditionnement:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Product Code. 16064631
Brand: enQuireBio™ QP8440ec1mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Heterogeneous nuclear ribonucleoprotein Q, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spécification
Accession Number NP_001153145.1
Gene ID (Entrez) 10492
Name Heterogeneous nuclear ribonucleoprotein 1
Quantity 1 mg
Regulatory Status Research Use Only
Endotoxin Concentration Not determined.
Gene Symbol NSAP1
Protein Length Partial (see sequence information for more details).
Product Type Recombinant Protein
Cross Reactivity Human
Species E. coli
Protein Tag GST
Sequence ATEHVNGNGT EEPMDTTSAV IHSENFQTLL DAGLPQKVAE KLDEIYVAGL VAHSDLDERA IEALKEFNED GALAVLQQFK DSDLSHVQNK SAFLCGVMKT YRQREKQGTK VADSSKGPDE AKIKALLERT GYTLDVTTGQ RKYGGPPPDS VYSGQQPSVG TEIFVGKIPR DLFEDELVPL FEKAGPIWDL
Buffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Purity or Quality Grade Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
enQuireBio™ Recombinant Human Heterogeneous nuclear ribonucleoprotein 1 >
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis