Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Human Nuclear factor NF-kappa-B p105 subunit Protein
Produktkod. 16045961
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16045961
Brand: enQuireBio™ QP8688ec100ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Nuclear factor NF-kappa-B p105 subunit, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_001158884.1
Gen-ID (Entrez) 4790
Namn Nuclear factor NF-kappa-B p105 subunit Protein
Kvantitet 100 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol NFKB1
Protein Längd Full length
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Human
Art E. coli
Protein Tag GST
Sekvens MAEDDPYLGR PEQMFHLDPS LTHTIFNPEV FQPQMALPTD GPYLQILEQP KQRGFRFRYV CEGPSHGGLP GASSEKNKKS YPQVKICNYV GPAKVIVQLV TNGKNIHLHA HSLVGKHCED GICTVTAGPK DMVVGFANLG ILHVTKKKVF ETLEARMTEA CIRGYNPGLL VHPDLAYLQA EGGGDRQLGD REKELIRQAA LQQTKEMDLS VVRLMFTAFL PDSTGSFTRR LEPVVSDAIY DSKAPNASNL KIVRMDRTAG CVTGGEEIYL LCDKVQKDDI QIRFYEEEEN GGVWEGFGDF SPTDVHRQFA IVFKTPKYKD INITKPASVF VQLRRKSDLE TSEPKPFLYY PEIKDKEEVQ RKRQKLMPNF SDSFGGGSGA GAGGGGMFGS GGGGGGTGST GPGYSFPHYG FPTYGGITFH PGTTKSNAGM KHGTMDTESK KDPEGCDKSD DKNTVNLFGK VIETTEQDQE PSEATVGNGE VTLTYATGTK EESAGVQDNL FLEKAMQLAK RHANALFDYA VTGDVKMLLA VQRHLTAVQD ENGDSVLHLA IIHLHSQLVR DLLEVTSGLI SDDIINMRND LYQTPLHLAV ITKQEDVVED LLRAGADLSL LDRLGNSVLH LAAKEGHDKV LSILLKHKKA ALLLDHPNGD GLNAIHLAMM SNSLPCLLLL VAAGADVNAQ EQKSGRTALH LAVEHDNISL AGCLLLEGDA HVDSTTYDGT TPLHIAAGRG STRLAALLKA AGADPLVENF EPLYDLDDSW ENAGEDEGVV PGTTPLDMAT SWQVFDILNG KPYEPEFTSD DLLAQGDMKQ LAEDVKLQLY KLLEIPDPDK NWATLAQKLG LGILNNAFRL SPAPSKTLMD NYEVSGGTVR ELVEALRQMG YTEAIEVIQA ASSPVKTTSQ AHSLPLSPAS TRQQIDELRD SDSVCDSGVE TSFRKLSFTE SLTSGASLLT LNKMPHDYGQ EGPLEGKI
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.