missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human Transcription factor BTF3 Protein

Product Code. 16034341
200 μg, 200µg
Click to view available options
Quantity:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Unit Size:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Transcription factor BTF3, was expressed in the hosts and tags indicated.

Spezifikation

Accession Number NP_001032726.1
Gene ID (Entrez) 689
Name Transcription factor BTF3 Protein
Quantity 200 μg
Regulatory Status Research Use Only
Endotoxin Concentration Not determined.
Gene Symbol BTF3
Protein Length Partial (see sequence information for more details).
Product Type Recombinant Protein
Cross Reactivity Human
Species E. coli
Protein Tag GST
Sequence TIMNQEKLAK LQAQVRIGGK GTARRKKKVV HRTATADDKK LQFSLKKLGV NNISGIEEVN MFTNQGTVIH FNNPKVQASL AANTFTITGH AETKQLTEML PSILNQLGAD SLTSLRRLAE ALPKQSVDGK APLATGEDDD DEVPDLVENF DEASKNEAN
Buffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Purity or Quality Grade Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
enQuireBio™ Recombinant Human Transcription factor BTF3 Protein >

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt