Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human X-ray repair cross-complementing protein 1
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) X-ray repair cross-complementing protein 5, was expressed in the hosts and tags indicated.
Brand:  enQuireBio™ QP6894-ec-50ug
 View more versions of this product
Product Code. 16066610
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products »
Description
Description
Spécification
Spécification
NP_066964.1
X-ray repair cross-complementing protein 1
Research Use Only
XRCC5
Recombinant Protein
E. coli
LTIGSNLSIR IAAYKSILQE RVKKTWTVVD AKTLKKEDIQ KETVYCLNDD DETEVLKEDI IQGFRYGSDI VPFSKVDEEQ MKYKSEGKCF SVLGFCKSSQ VQRRFFMGNQ VLKVFAARDD EAAAVALSSL IHALDDLDMV AIVRYAYDKR ANPQVGVAFP HIKHNYECLV YVQLPFMEDL RQYMFSSLKN SKKYAPTEAQ LNAVD
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
7520
50 ÎĽg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Certificats
Promotions
Promotions
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
enQuireBio™ Recombinant Human X-ray repair cross-complementing protein 1 > 50ÎĽg
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis