Learn More
enQuireBio™ Recombinant Macaque IL-1 alpha / IL1A / IL1F1 Protein
A DNA sequence encoding the Macaca mulatta (Rhesus macaque) IL-1 alpha / IL1A / IL1F1 Protein, was expressed in the hosts and tags indicated.
3180.00 SEK - 40175.00 SEK
Specifications
Accession Number NP_001036222.1
Gene ID (Entrez) 700193
Name IL-1 alpha / IL1A / IL1F1 Protein
Regulatory Status Research Use Only
Endotoxin Concentration Not determined.
View More Specs
Products 6
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
16041620
View Documents
enQuireBio™
QP6213-ec-10ug
10 ÎĽg This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
N/A
16081620
View Documents
enQuireBio™
QP6213-ec-50ug
50 ÎĽg This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
N/A
16031620
View Documents
enQuireBio™
QP6213-ec-100ug
100 ÎĽg
11590.00 SEK
100µg
16061620
View Documents
enQuireBio™
QP6213-ec-200ug
200 ÎĽg This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
N/A
16071620
View Documents
enQuireBio™
QP6213-ec-500ug
500 ÎĽg This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
N/A
16051620
View Documents
enQuireBio™
QP6213-ec-1mg
1 mg
40175.00 SEK
1mg
Specifications
NP_001036222.1
IL-1 alpha / IL1A / IL1F1 Protein
Not determined.
Full Length
Macaque
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol
700193
Research Use Only
IL1A
Recombinant Protein
E. coli
SAPFSFLSNM TYHFIRIIKH EFILNDTLNQ TIIRANDQHL TAAAIHNLDE AVKFDMGAYT SSKDDTKVPV ILRISKTQLY VSAQDEDQPV LLKEMPEINK TITGSETNFL FFWETHGTKN YFISVAHPNL FIATKHDNWV CLAKGLPSIT DFQILENQA
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Documents
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfĂĽllen.
Name des Produkts
enQuireBio™ Recombinant Macaque IL-1 alpha / IL1A / IL1F1 Protein
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde ĂĽbermittelt