Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Interferon regulatory factor 5 Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Interferon regulatory factor 5, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6234-ec-100ug
 vedi altre versioni di questo prodotto
Codice prodotto. 16031800
  • 9055.00 SEK / 100µg
Esplora altre offerte speciali
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Specifica
Specifica
NP_001239311.1
Interferon regulatory factor 5 Protein
Research Use Only
Irf5
Recombinant Protein
E. coli
MNHSAPGIPP PPRRVRLKPW LVAQVNSCQY PGLQWVNGEK KLFYIPWRHA TRHGPSQDGD NTIFKAWAKE TGKYTEGVDE ADPAKWKANL RCALNKSRDF QLFYDGPRDM PPQPYKIYEV CSNGPAPTES QPTDDYVLGE EEEEEEEELQ RMLPGLSITE PALPGPPNAP YSLPKEDTKW PPALQPPVGL GPPVPDPNLL APPSGNPAGF RQLLPEVLEP GPLASSQPPT EPLLPDLLIS PHMLPLTDLE IKFQYRGRAP RTLTISNPQG CRLFYSQLEA TQEQVELFGP VTLEQVRFPS PEDIPSDKQR FYTNQLLDVL DRGLILQLQG QDLYAIRLCQ CKVFWSGPCA LAHGSCPNPI QREVKTKLFS LEQFLNELIL FQKGQTNTPP PFEIFFCFGE EWPDVKPREK KLITVQVVPV AARLLLEMFS GELSWSADSI RLQISNPDLK DHMVEQFKEL HHLWQSQQQL QPMVQAPPVA GLDASQGPWP MHPVGMQ
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
27056
100 μg
Not determined.
Full Length
Mouse
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Product Certifications
Offerte speciali
Offerte speciali
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
enQuireBio™ Recombinant Mouse Interferon regulatory factor 5 Protein > 100μg
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato