Learn More
enQuireBio™ Recombinant Pig Antibacterial peptide PMAP-36 Protein Product Code.: 16067770
enQuireBio™ Recombinant Pig Antibacterial peptide PMAP-36 Protein
Product Code. 16067770
50 μg, 50µg
Click to view available options
Quantity:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Unit Size:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Product Code. 16067770
Brand: enQuireBio™ QP7219ec50ug
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
A DNA sequence encoding the Sus scrofa (Pig) Antibacterial peptide PMAP-36, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifica
Accession Number NP_001123437.1
Gene ID (Entrez) 100170124
Name Antibacterial peptide PMAP-36 Protein
Quantity 50 μg
Regulatory Status Research Use Only
Endotoxin Concentration Not determined.
Gene Symbol PMAP36
Protein Length Full Length
Product Type Recombinant Protein
Cross Reactivity Pig
Species E. coli
Protein Tag His-SUMO
Sequence VGRFRRLRKK TRKRLKKIGK VLKWIPPIVG SIPLGCG
Buffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Purity or Quality Grade Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
enQuireBio™ Recombinant Pig Antibacterial peptide PMAP-36 Protein >
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato