Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rotavirus Intermediate capsid protein VP6 Protein
A DNA sequence encoding the Rotavirus A (strain Cow/France/RF/1975 G6-P6[1]-I2-R2-C2-M2-A3-N2-T6-E2-H3) (RV-A) Intermediate capsid protein VP6, was expressed in the hosts and tags indicated.
Brand:  enQuireBio™ QP7063-500ug
 View more versions of this product
Product Code. 16017290
  • 27820.00 SEK / 500µg
Specifications
Rotavirus Intermediate capsid protein VP6 Protein
Research Use Only
VP6
Recombinant Protein
E. coli
MDVLYSLSKT LKDARDKIVE GTLYSNVSDL IQQFNQMIIT MNGNEFQTGG IGNLPIRNWN FDFGLLGTTL LNLDANYVET ARNTIDYFVD FVDNVCMDEM VRESQRNGIA PQSDSLIKLS GIKFKRINFD NSSEYIENWN LQNRRQRTGF TFHKPNIFPY SASFTLNRSQ PAHDNLMGTM WLNAGSEIQV AGFDYSCAIN APANTQQFEH IVQLRRVLTT ATITLLPDAE RFSFPRVITS ADGATTWYFN PVILRPNNVE IEFLLNGQII NTYQARFGTI IARNFDTIRL SFQLMRPPNM TPAVAALFPN AQPFEHHATV GLTLRIESAV CESVLADASE TMLANVTSVR QEYAIPVGPV FPPGMNWTDL ITNYSPSRED NLQRVFTVAS IRSMLVK
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
500 ÎĽg
Not determined.
Full Length
Rotavirus
His
Tris-based buffer, 50% glycerol
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
One moment while we fetch your results.
Certificati
Promozioni
Promozioni
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
enQuireBio™ Recombinant Rotavirus Intermediate capsid protein VP6 Protein > 500ÎĽg
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformitĂ  con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato