Läs mer
Gilac™ Rektangulär HACCP-behållare med lock
Rektangulär HACCP-behållare med lock är en matbehållare för stora förvaringsvolymer; locket kan bära vikten av tunga laster.
Brand:  Gilac™ G119609
389.60 SEK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
 Se fler versioner av denna produkt
Produktkod. 17998561
  • 528.00 SEK / Varje
Bara null kvar
Beräknad leverans: 03-09-2025
Beskrivning
  • HACCP rektangulär matbehållare.
  • För stora förvaringsvolymer kan locket bära vikten av tunga laster.
  • Multifunktionsbehållare.
  • Omskrivbar identifieringspatron för lagerspårning.
  • Inga luckor eller överlappningar.
  • Maskintvättbar.
  • Infällda handtag för bättre hantering.
  • Stapelbar utan lock.
  • Kompatibel med alla GILAC 4- och 6-hjuliga dockor.
Specifikationer
Specifikationer
Förvaringsväska
Rött
4 gal.
HDPE
Rektangulär
15 L
Produktförslag
Produktförslag
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
One moment while we fetch your results.
Certifikat
Kampanjer
Kampanjer
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Gilac™ Rektangulär HACCP-behållare med lock > Rektangulär HACCP-behållare med lock; Kapacitet: 15 L; Färg: Röd