missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

rel-(4R,5R)-5-(4-Chlorophenyl)-4-methyl-2-thiazolidinone, TRC

Produktkod. 17931465
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kvantitet
17931465 10 mg
17993265 100 mg
17983655 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17931465 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC54695010MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 78587-59-4
Molekylformel C10 H10 Cl N O S
Molekylvikt (g/mol) 227.71
Synonym 2-Thiazolidinone, 5-(4-chlorophenyl)-4-methyl-, trans-, rel-(4R,5R)-5-(4-Chlorophenyl)-4-methyl-2-thiazolidinone, trans-5-(4-Chlorophenyl)-4-methyl-2-thiazolidinone, Hexythiazox metabolite PT-1-3
IUPAC-namn (4S,5S)-5-(4-chlorophenyl)-4-methyl-1,3-thiazolidin-2-one
LEDER C[C@@H]1NC(=O)S[C@H]1c2ccc(Cl)cc2

Spezifikation

Kemiskt namn eller material rel-(4R,5R)-5-(4-Chlorophenyl)-4-methyl-2-thiazolidinone
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C10H10ClNOS/c1-6-9(14-10(13)12-6)7-2-4-8(11)5-3-7/h2-6,9H,1H3,(H,12,13)/t6-,9+/m0/s1
Formel vikt 227.0172
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.