Läs mer
Thermo Scientific™ Remel™ McFarland Equivalence Turbidity Standards
Beskrivning:
Grumlighetsstandard 0,5
Standarduppsättning för grumlighet (1 vardera av 0,5, 1,0, 2,0, 3,0, 4,0)
Turbidity Standard 1.0
Turbidity Standard 2.0
Turbidity Standard 3.0
Turbidity Standard 4.0
Turbidity Standard 5.0
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Varje
Beskrivning
Thermo Scientific™ Remel McFarland Equivalence Turbidity Standard är förpackad i plastfodral med ett visuellt jämförelsekort.
- Rörstorleken är 15 x 103 mm och passar i de flesta spektrofotometrar
- Polystyrenteknik ger längre hållbarhet
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Grumlighetsstandard 0,5 |
| Slangstorlek | 15 x 103 mm |