Läs mer
Bel-Art™ SP Scienceware™ Ersättande 1,9 liters vakuumsugflaska
Produktkod. 15775673
Change view
Kapacitet (metrisk):
1.9 L
Produktkod. Kapacitet (metrisk)
15775673 1.9 L
1 options
Produktkod. 15775673 Leverantör Bel-Art™ SP Scienceware™ Leverantörsnummer H919917032
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    580.00 SEK
    499.87 SEK / Paket med 1
    Save 80.13 SEK
    13% Av
Beräknad leverans: 02-03-2027
Ersättningsflaska för produkt 12992550
Specifications
Kapacitet (metrisk) 1.9 L
Färg Blått
Material Polypropen
Antal per förpackning 1
Kvantitet 1
För användning med (utrustning) Vakuumsugflaska 12992550