Läs mer
Bel-Art™ SP Scienceware™ Ersättande 3,8 liters vakuumsugflaska
Produktkod. 15785673
Change view
Kapacitet (metrisk):
3.8 L
Produktkod. Kapacitet (metrisk)
15785673 3.8 L
1 options
Produktkod. 15785673 Leverantör Bel-Art™ SP Scienceware™ Leverantörsnummer H919917036
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    662.00 SEK
    615.75 SEK / Paket med 1
    Save 46.25 SEK
    6% Av
Beräknad leverans: 23-12-2026
Ersättningsflaska för produkt 15219677
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 3.8 L
Färg Blått
Material Polypropen
Antal per förpackning 1
Kvantitet 1
För användning med (utrustning) Vakuumsugflaska 15219677
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Kapacitet (engelska) 1 gal.