Läs mer
Thermo Scientific™ Ersättningsfilter för Unifilter Direct-Connection/ColumnPlus
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Thermo Scientific™ Ersättningsfilter för Unifilter Direct-Connection/ColumnPlus erbjuds som partikelstorlek 0,5 μm.
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (metrisk) Inre | 2,1, 3 mm |
| För användning med (utrustning) | Unifilter direktanslutning/kolumn |
| Beskrivning | Ersättningsfilter; 0,5 Um; 2,1/3,0 mm |
| Typ | Ersättningsfilter |
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.