Läs mer
Brady™ Omplacerbar kontinuerlig vinyltygtejp för M6/M7-skrivare
När ansökt, CleanLift™ Seriens vinyltygetiketter är permanenta eller omplacerbara.
Brand: Brady™ 173235
Beschreibung
- Självhäftande och tygunderlag ger stor hållkraft, men tillåter ändå ren borttagning och omplacering
- Fastnar på alla rena, torra ytor
- Speciellt formulerad topplack för hög utskriftskvalitet
- Halvblank yta för ett skarpt, rent utseende
- Tillverkad av B-498 vinylmaterial
Spezifikation
| Får inte autoklaveras | |
| Omplacerbart gummi | |
| Vitt | |
| Kontinuerligt | |
| Enkelsidigt utskriftsbart | |
| Etikett | |
| Tillgångsspårning, streckkodsmärkning, kretskortsmärkning, utrustningsmärkning, elektrisk märkning, allmän identifiering, tråd- och kabelmärkning | |
| Nej | |
| Rektangel | |
| -40 °C till +80 °C | |
| 0.185 mm | |
| 30 ft. | |
| 0,318 tum. | |
| M7C-318-498 |
| ASTM B 117, ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155, UL Godkänd | |
| Hold (Håll) | |
| Halvblank | |
| Vinyl | |
| Termisk överföring | |
| Icke-steril | |
| M710, BMP71 | |
| 30 ft. | |
| -40 °F till +176 °F | |
| 0,0073 tum. | |
| 30 fot x 0,318 tum | |
| 9.14 m | |
| 8.08 mm |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.