Läs mer
Brady™ Omplacerbar kontinuerlig vinyltygtejp för M6/M7-skrivare
När ansökt, CleanLift™ Seriens vinyltygetiketter är permanenta eller omplacerbara.
587.00 SEK - 5130.00 SEK
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
|---|---|
| Certifikat och efterlevnad | ASTM B 117, ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155, UL Godkänd |
| Typ av lim | Omplacerbart gummi |
| Beläggning | Hold (Håll) |
| Färg | Vitt |
| Produktkod | Brand | Mått (L x B) | För användning med (utrustning) | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkod | Brand | Mått (L x B) | För användning med (utrustning) | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | ||||
|
17818954
|
Brady™
173239 |
30 fot x 0,24 tum | M710, BMP71 |
807.00 SEK
Paket med 1 |
I lager
Logga in för att se lagersaldo. |
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
|
|||
|
17868784
|
Brady™
174143 |
30 fot x 0,24 tum | M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter) |
712.00 SEK
Paket med 1 |
I lager
Logga in för att se lagersaldo. |
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
|
|||
|
17898814
|
Brady™
173235 |
30 fot x 0,318 tum | M710, BMP71 |
707.00 SEK
Paket med 1 |
I lager
Logga in för att se lagersaldo. |
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
|
|||
|
17859134
|
Brady™
174146 |
30 fot x 0,318 tum | M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter) |
627.00 SEK
Paket med 1 |
I lager
Logga in för att se lagersaldo. |
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
|
|||
|
17879004
|
Brady™
173232 |
30 fot x 0,375 tum | M710, BMP71 |
717.00 SEK
Paket med 1 |
I lager
Logga in för att se lagersaldo. |
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
|
|||
|
17858974
|
Brady™
174150 |
30 fot x 0,375 tum | M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter) |
587.00 SEK
Paket med 1 |
Beräknad leverans: 11-11-2026
Logga inför att se lagersaldo. |
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
|
|||
|
17858864
|
Brady™
173225 |
30 fot x 0,5 tum | M710, BMP71 |
832.00 SEK
Paket med 1 |
Beräknad leverans: 09-12-2026
Logga inför att se lagersaldo. |
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
|
|||
|
17831359
|
Brady™
173913 |
30 fot x 0,5 tum | M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter) |
1350.00 SEK
1 rullar |
I lager
Logga in för att se lagersaldo. |
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
|
|||
|
17838354
|
Brady™
173293 |
30 fot x 1 tum | M710, BMP71 |
877.00 SEK
Paket med 1 |
Beräknad leverans: 11-11-2026
Logga inför att se lagersaldo. |
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
|
|||
|
17848844
|
Brady™
173264 |
30 fot x 1,9 tum | M710, BMP71 |
972.00 SEK
Paket med 1 |
I lager
Logga in för att se lagersaldo. |
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
|
|||
|
17849144
|
Brady™
173475 |
275 fot x 0,24 tum | M710, BMP71 |
5130.00 SEK
Paket med 1 |
Beräknad leverans: 09-12-2026
Logga inför att se lagersaldo. |
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
|
|||
|
17898904
|
Brady™
173476 |
275 fot x 0,375 tum | M610, M611, M710, BMP61, BMP71 |
4545.00 SEK
Paket med 1 |
Beräknad leverans: 09-12-2026
Logga inför att se lagersaldo. |
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
|
|||
Beskrivning
- Självhäftande och tygunderlag ger stor hållkraft, men tillåter ändå ren borttagning och omplacering
- Fastnar på alla rena, torra ytor
- Speciellt formulerad topplack för hög utskriftskvalitet
- Halvblank yta för ett skarpt, rent utseende
- Tillverkad av B-498 vinylmaterial
Specifikationer
| Får inte autoklaveras | |
| Omplacerbart gummi | |
| Vitt | |
| Kontinuerligt | |
| Termisk överföring | |
| Tillgångsspårning, streckkodsmärkning, kretskortsmärkning, utrustningsmärkning, elektrisk märkning, allmän identifiering, tråd- och kabelmärkning | |
| Rektangel | |
| -40 °C till +80 °C | |
| 0.185 mm |
| ASTM B 117, ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155, UL Godkänd | |
| Hold (Håll) | |
| Halvblank | |
| Självlaminerande vinyl | |
| Icke-steril | |
| Nej | |
| -40 °F till +176 °F | |
| 0,0073 tum. |