Läs mer
Brady™ Omplacerbar stansad vinyltygtejp för M6/M7-skrivare
När ansökt, CleanLift™ Seriens vinyltygetiketter är permanenta eller omplacerbara.
Brand:  Brady™ 173851
 Se fler versioner av denna produkt
Produktkod. 17808444
  • 842.00 SEK / Paket med 100
Beräknad leverans: 09-12-2026
Beskrivning
  • Självhäftande och tygunderlag ger stor hållkraft, men tillåter ändå ren borttagning och omplacering
  • Fastnar på alla rena, torra ytor
  • Speciellt formulerad topplack för hög utskriftskvalitet
  • Halvblank yta för ett skarpt, rent utseende
  • Tillverkad av B-498 vinylmaterial
Specifikationer
Specifikationer
Får inte autoklaveras
Omplacerbart gummi
Vitt
Utstansad
Enkelsidigt utskriftsbart
Etikett
Streckkodsmärkning, kretskortsmärkning, komponent- och utrustningsmärkning, laboratoriemärkning, tråd- och kabelmärkning
Nej
Rektangel
-40 °C till +80 °C
0.185 mm
4 tum
38.1 mm
M6-33-498
ASTM B 117, ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155, UL Godkänd
Hold (Håll)
Halvblank
Vinyl
Termisk överföring
Icke-steril
M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter)
100 etiketter
-40 °F till +176 °F
0,0073 tum.
4 x 1,5 tum
1,5 tum
101,6 mm