Läs mer
Brady™ Omplacerbar stansad vinyltygtejp för M6/M7-skrivare
När ansökt, CleanLift™ Seriens vinyltygetiketter är permanenta eller omplacerbara.
477.00 SEK - 1232.76 SEK
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
|---|---|
| Typ av lim | Omplacerbart gummi |
| Beläggning | Hold (Håll) |
| Färg | Vitt |
| Avsluta | Halvblank |
| Produktkod | Brand | Mått (L x B) | För användning med (utrustning) | Höjd (metrisk) | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkod | Brand | Mått (L x B) | För användning med (utrustning) | Höjd (metrisk) | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||
|
17818304
|
Brady™
173312 |
0,5 x 0,5 tum | M710, BMP71 | 12,7 mm |
792.00 SEK
Paket med 500 |
I lager
Logga in för att se lagersaldo. |
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
|
||
|
17898244
|
Brady™
174348 |
0,5 x 0,5 tum | M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter) | 12,7 mm |
857.00 SEK
Paket med 500 |
Beräknad leverans: 11-11-2026
Logga inför att se lagersaldo. |
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
|
||
|
17818814
|
Brady™
173405 |
0,5 x 1 tum | M710, BMP71 | 12,7 mm |
1232.76 SEK
Paket med 500 |
I lager
Logga in för att se lagersaldo. |
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
|
||
|
17808464
|
Brady™
174214 |
0,5 x 1 tum | M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter) | 12,7 mm |
987.00 SEK
Paket med 500 |
I lager
Logga in för att se lagersaldo. |
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
|
||
|
17819104
|
Brady™
173356 |
0,5 x 1,5 tum | M710, BMP71 | 12,7 mm |
807.00 SEK
Paket med 500 |
I lager
Logga in för att se lagersaldo. |
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
|
||
|
17889164
|
Brady™
174264 |
0,5 x 1,5 tum | M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter) | 12,7 mm |
872.00 SEK
Paket med 500 |
I lager
Logga in för att se lagersaldo. |
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
|
||
|
17809024
|
Brady™
173428 |
0,75 x 0,5 tum | M710, BMP71 | 19,05 mm |
727.00 SEK
Paket med 500 |
I lager
Logga in för att se lagersaldo. |
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
|
||
|
17888214
|
Brady™
174183 |
0,75 x 0,5 tum | M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter) | 19,05 mm |
782.00 SEK
Paket med 500 |
I lager
Logga in för att se lagersaldo. |
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
|
||
|
17848194
|
Brady™
174176 |
0,75 x 0,25 tum | M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter) | 19,05 mm |
897.00 SEK
Paket med 750 |
Beräknad leverans: 11-11-2026
Logga inför att se lagersaldo. |
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
|
||
|
17899024
|
Brady™
173431 |
0,75 x 0,25 tum | M710, BMP71 | 19,05 mm |
832.00 SEK
Paket med 750 |
I lager
Logga in för att se lagersaldo. |
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
|
||
|
17858934
|
Brady™
174554 |
1 x 0,375 tum | M710, BMP71 | 25,4 mm |
867.00 SEK
Paket med 500 |
I lager
Logga in för att se lagersaldo. |
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
|
||
|
17891669
|
Brady™
173720 |
1 x 0,375 tum | M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter) | 25,4 mm |
937.00 SEK
Paket med 500 |
Beräknad leverans: 10-12-2026
Logga inför att se lagersaldo. |
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
|
||
|
17828464
|
Brady™
174217 |
1 x 0,75 tum | M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter) | 25,4 mm |
647.00 SEK
Paket med 250 |
Beräknad leverans: 09-12-2026
Logga inför att se lagersaldo. |
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
|
||
|
17859174
|
Brady™
173402 |
1 x 0,75 tum | M710, BMP71 | 25,4 mm |
602.00 SEK 595.24 SEK / Paket med 250 Save 6.76 SEK 1% Av |
Beräknad leverans: 11-11-2026
Logga inför att se lagersaldo. |
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
|
||
|
17849134
|
Brady™
173396 |
1 x 1 tum | M710, BMP71 | 25,4 mm |
647.00 SEK
Paket med 250 |
I lager
Logga in för att se lagersaldo. |
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
|
||
|
17898264
|
Brady™
174224 |
1 x 1 tum | M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter) | 25,4 mm |
702.00 SEK
Paket med 250 |
Beräknad leverans: 11-11-2026
Logga inför att se lagersaldo. |
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
|
||
|
17888994
|
Brady™
174279 |
1 x 1,5 tum | M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter) | 25,4 mm |
892.00 SEK
Paket med 250 |
Beräknad leverans: 11-11-2026
Logga inför att se lagersaldo. |
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
|
||
|
17851419
|
Brady™
173843 |
1,5 x 1,5 tum | M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter) | 38,1 mm |
1105.00 SEK
Paket med 250 |
Beräknad leverans: 02-12-2026
Logga inför att se lagersaldo. |
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
|
||
|
17858794
|
Brady™
173348 |
1,5 x 0,75 tum | M710, BMP71 | 38,1 mm |
712.00 SEK
Paket med 250 |
I lager
Logga in för att se lagersaldo. |
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
|
||
|
17828904
|
Brady™
173341 |
1,5 x 1 tum | M710, BMP71 | 38,1 mm |
1102.72 SEK
Paket med 250 |
I lager
Logga in för att se lagersaldo. |
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
|
||
|
17899094
|
Brady™
174606 |
1,5 x 1,5 tum | M710, BMP71 | 38,1 mm |
1040.00 SEK
Paket med 250 |
I lager
Logga in för att se lagersaldo. |
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
|
||
|
17808974
|
Brady™
174272 |
1,5 x 0,75 tum | M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter) | 38,1 mm |
767.00 SEK
Paket med 250 |
Beräknad leverans: 09-12-2026
Logga inför att se lagersaldo. |
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
|
||
|
17859034
|
Brady™
174075 |
1,25 x 1 tum | M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter) | 31,75 mm |
902.00 SEK
Paket med 250 |
Beräknad leverans: 09-12-2026
Logga inför att se lagersaldo. |
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
|
||
|
17818474
|
Brady™
174237 |
2,5 x 1 tum | M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter) | 63,5 mm |
517.00 SEK
Paket med 100 |
Beräknad leverans: 11-11-2026
Logga inför att se lagersaldo. |
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
|
||
|
17898844
|
Brady™
173376 |
2,5 x 1 tum | M710, BMP71 | 63,5 mm |
477.00 SEK
Paket med 100 |
I lager
Logga in för att se lagersaldo. |
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
|
||
|
17808444
|
Brady™
173851 |
4 x 1,5 tum | M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter) | 101,6 mm |
842.00 SEK
Paket med 100 |
Beräknad leverans: 09-12-2026
Logga inför att se lagersaldo. |
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
|
||
|
17859054
|
Brady™
174607 |
4 x 1,5 tum | M710, BMP71 | 101,6 mm |
777.00 SEK
Paket med 100 |
Beräknad leverans: 11-11-2026
Logga inför att se lagersaldo. |
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
|
||
|
17871679
|
Brady™
173768 |
4 x 1 tum | M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter) | 101,6 mm |
622.00 SEK
Paket med 100 |
Beräknad leverans: 02-12-2026
Logga inför att se lagersaldo. |
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
|
||
|
17898124
|
Brady™
173860 |
6 x 1,5 tum | M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter) | 152,4 mm |
697.00 SEK
Paket med 50 |
Beräknad leverans: 09-12-2026
Logga inför att se lagersaldo. |
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
|
||
|
17838244
|
Brady™
174195 |
0,275 x 1 tum | M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter) | 6,99 mm |
1180.00 SEK
Paket med 750 |
I lager
Logga in för att se lagersaldo. |
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
|
||
Beschreibung
- Självhäftande och tygunderlag ger stor hållkraft, men tillåter ändå ren borttagning och omplacering
- Fastnar på alla rena, torra ytor
- Speciellt formulerad topplack för hög utskriftskvalitet
- Halvblank yta för ett skarpt, rent utseende
- Tillverkad av B-498 vinylmaterial
Spezifikation
| Får inte autoklaveras | |
| Hold (Håll) | |
| Halvblank | |
| Självlaminerande vinyl | |
| Icke-steril | |
| Nej | |
| -40 °C till +80 °C | |
| 0.185 mm |
| Omplacerbart gummi | |
| Vitt | |
| Kassett (tejp) | |
| Termisk överföring | |
| Streckkodsmärkning, kretskortsmärkning, komponent- och utrustningsmärkning, laboratoriemärkning, tråd- och kabelmärkning | |
| -40 °F till +176 °F | |
| 0,0073 tum. |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?