Läs mer
Brady™ Omplacerbar stansad vinyltygtejp för M6/M7-skrivare
När ansökt, CleanLift™ Seriens vinyltygetiketter är permanenta eller omplacerbara.
Brand: Brady™ 173396
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
- Självhäftande och tygunderlag ger stor hållkraft, men tillåter ändå ren borttagning och omplacering
- Fastnar på alla rena, torra ytor
- Speciellt formulerad topplack för hög utskriftskvalitet
- Halvblank yta för ett skarpt, rent utseende
- Tillverkad av B-498 vinylmaterial
Specifikationer
| Får inte autoklaveras | |
| Omplacerbart gummi | |
| Vitt | |
| Kassett (tejp) | |
| Enkelsidigt utskriftsbart | |
| Etikett | |
| Streckkodsmärkning, kretskortsmärkning, komponent- och utrustningsmärkning, laboratoriemärkning, tråd- och kabelmärkning | |
| Nej | |
| Fyrkantig | |
| -40 °C till +80 °C | |
| 0.185 mm | |
| 1 tum | |
| 25.4 mm | |
| M7-19-498 |
| ASTM B 117, ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155, UL Godkänd | |
| Hold (Håll) | |
| Halvblank | |
| Självlaminerande vinyl | |
| Termisk överföring | |
| Icke-steril | |
| M710, BMP71 | |
| 250 etiketter | |
| -40 °F till +176 °F | |
| 0,0073 tum. | |
| 1 x 1 tum | |
| 1 tum | |
| 25,4 mm |