Läs mer
Brady™ Omplacerbar stansad vinyltygtejp för M6/M7-skrivare
När ansökt, CleanLift™ Seriens vinyltygetiketter är permanenta eller omplacerbara.
Brand:  Brady™ 174279
805.03 SEK valid until 2026-10-31
BÄSTA PRIS på kampanj! Använd kampanjkod: "28008" för att få ditt kampanjpris.
 Se fler versioner av denna produkt
Produktkod. 17888994
  • 892.00 SEK / Paket med 250
Säkerheten börjar här: Spara upp till 60 %
Använd kampanjkoden 28008
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 11-11-2026
Beskrivning
  • Självhäftande och tygunderlag ger stor hållkraft, men tillåter ändå ren borttagning och omplacering
  • Fastnar på alla rena, torra ytor
  • Speciellt formulerad topplack för hög utskriftskvalitet
  • Halvblank yta för ett skarpt, rent utseende
  • Tillverkad av B-498 vinylmaterial
Specifikationer
Specifikationer
Får inte autoklaveras
Omplacerbart gummi
Vitt
Utstansad
Enkelsidigt utskriftsbart
Etikett
Streckkodsmärkning, kretskortsmärkning, komponent- och utrustningsmärkning, laboratoriemärkning, tråd- och kabelmärkning
Nej
Rektangel
-40 °C till +80 °C
0.185 mm
1 tum
38.1 mm
M6-31-498
ASTM B 117, ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155, UL Godkänd
Hold (Håll)
Halvblank
Självlaminerande vinyl
Termisk överföring
Icke-steril
M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter)
250 etiketter
-40 °F till +176 °F
0,0073 tum.
1 x 1,5 tum
1,5 tum
25,4 mm
Produktförslag
Produktförslag
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Certifikat
Kampanjer
Kampanjer
Promo
Expires: 2026-10-31
Säkerheten börjar här: Spara upp till 60 %
Promo Code: 28008
Prioritera säkerheten samtidigt som du får ut mer av din budget. Under en begränsad tid kan du spara upp till 60 % på ett brett urval av viktiga säkerhetsprodukter för ditt laboratorium och din arbetsplats.
Applying Promo and Adding
Promo
Expires: 2026-10-31
Bidra till ett säkrare och effektivare laboratorium
Promo Code: 28026
Spara upp till 66 % på betrodda lösningar för säkerhet och underhåll av lokaler.
Applying Promo and Adding