Läs mer
Velp Scientifica™ RESPIROMETRIC Sensor System 6 för jordanalys
Den mångsidiga, pålitliga och molnaktiverade lösningen designad för aeroba nedbrytningstester på jord och kompost.
32205.00 SEK - 32370.00 SEK
Specifikationer
Visningstyp | Digital |
---|---|
Batterityp | CR 2430 |
Anslutningstyp | Ermes via Wi-Fi / RESPIROSoft™ via USB |
Material | Teknopolymer |
Räckvidd | 500/2000 Mbar (hPa) |
Produktkod | Brand | Inkluderar | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktkod | Brand | Inkluderar | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | ||||||
17163174
|
Velp Scientifica™
SA102B0176 |
RESPIROMETRISK sensor (x6), RESPIROSoft och trådlöst DataBox , Kit för respirometrisk analys av jord (x6) |
32370.00 SEK
Varje |
Beräknad leverans: 04-09-2025
Logga inför att se lagersaldo. |
Har du redan ett konto? Logga in för att se ditt pris och tillgänglighet. Är du ny här? Registrera dig hos oss idag! |
|||||
17193174
|
Velp Scientifica™
SB102B0176 |
RESPIROMETRIC Sensor (x6), Kit för respirometrisk analys av jord (x6) |
32205.00 SEK
Varje |
Beräknad leverans: 04-09-2025
Logga inför att se lagersaldo. |
Har du redan ett konto? Logga in för att se ditt pris och tillgänglighet. Är du ny här? Registrera dig hos oss idag! |
|||||
Beskrivning
- Designad för att stödja aeroba nedbrytningstester på jord och kompost. Analysen ger resultat av mikrobiell markandning från mineralisering av organiska ämnen. En stor tillämpning av dessa tester är relaterad till detekterings- och övervakningsprocesser under dekontaminering och sanering.
- Den ljusa 4-siffriga LED-displayen säkerställer lång batteritid jämfört med andra sensorer på marknaden.
- Intuitivt gränssnitt med två knappar för att underlätta analysinställningen
- Tryckområde: 500÷ 2000 mbar (hPa)
- Resultat tillgängliga i mbar
- RESPIROMETRIC-sensorn överför data direkt till PC:n vilket möjliggör realtidsövervakning av analyskurvan. Respirometriska studier kan pågå dagar och till och med månader, den unika VELP-lösningen säkerställer konstant övervakning av flera analyser från en intuitiv proprietär programvara, RESPIROSoft™
- Anslut RESPIROMETRIC-sensorn till den exklusiva ELP Ermes Cloud Platform för att förbättra din laboratorieupplevelse.
VELP Ermes Cloud Platform-anslutningen kommer att befria dig från tråkiga uppgifter och förbättra din labbproduktivitet
Specifikationer
Digital | |
Ermes via Wi-Fi / RESPIROSoft™ via USB | |
500/2000 Mbar (hPa) | |
Aeroba nedbrytningstester på jord och kompost. | |
1.5 kg |
CR 2430 | |
Teknopolymer | |
Flaskvolym: 1000 ml | |
25 månader |